Få mere at vide
Kaliumbromid krystal optisk rektangel, 30 mm x 15 mm x 4 mm, poleret begge sider, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15463645
Skift visning
Mængde:
1 hv.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15463645 1 hv. Hver
1 options
Artikelnummer. 15463645 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 038457.KT
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 7758-02-3 | BrK | 119,00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium bromide crystal optic rectangle
Navn note 30 mm x 15 mm x 4 mm, poleret på begge sider
CAS 2-3-7758
Mængde 1 hv.
Molekylær formel BrK
MDL nummer MFCD00011358
Synonym potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
InChI nøgle IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
SMIL [K+].[Br-]
IUPAC navn kalium; bromid
Molekylvægt (g/mol) 119.00
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030