Få mere at vide
Potassium Bromide, Crystal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15538074 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15538074 500 g Poly flaske 500g
1 options
Artikelnummer. 15538074 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 299701
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemikalier af høj kvalitet til laboratorie- og specialiseret industriel brug
Specifications
Kemisk navn eller materiale Potassium Bromide
CAS 7758-02-3, 7732-18-5
Fysisk form Krystaller
Mængde 500 g
Molekylær formel BrK
MDL nummer MFCD00011358
Synonym potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
InChI nøgle IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
SMIL [K+].[Br-]
IUPAC navn kaliumbromid
Molekylvægt (g/mol) 119.00
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
Formel vægt 118.99
Procent renhed 99.4%
Grad BAGER ANALYZED™ ACS-reagens
Emballage Poly flaske
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Potassium bromide 
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium bromide 