Tekniske data
| Kogepunkt | 1435 °C |
| Smeltepunkt | 734 °C |
| Farve | Hvid |
| pH | 5 til 8,8 |
| Fysisk form | Fast stof |
| Mængde | 250 g |
| Emballage | Plast pulver krukke |
| Damptryk | <0,01 mmHg ved 20 °C |
| IUPAC navn | kaliumbromid |
| Formel vægt | 119g/mol |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Potassium bromide
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.