Få mere at vide
Kaliumbromid, ACS-reagenskvalitet, Scharlab
Beskrivelse
- Molekylær formel: KBr
- Molmasse: 119,01 g/mol
- CAS: 7758-02-3
- EIN ECS nr.: 231-830-3
- Bromater: 0,001 % maks
- Jodater (IO3): 0,001 % maks
- Jodider (I): 0,001 % maks
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1380 °C |
| Smeltepunkt | 730 °C |
| CAS | 2-3-7758 |
| pH | 5,0 – 8,8 (5%, vand) |
| Mængde | 1 kg |
| Molekylær formel | BrK |
| MDL nummer | MFCD00011358 |
| Synonym | potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095 |
| InChI nøgle | IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M |
| SMIL | [K+].[Br-] |
| Vis mere |