Få mere at vide
Potassium bromide, ACS, 99% min
Artikelnummer. p-4407720
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
5kg
Artikelnummer. 11357467
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012612.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
For Manufacturing of Photographic Papers, Process Engraving and Lithography, Spectroscopy | CAS: 7758-02-3 | BrK | 119.00 g/mol
Anvendes til fremstilling af fotografisk papir, gravering og litografi, i spektroskopi og som analytisk laboratoriereagens. Kaliumbromid anvendes som veterinærlægemiddel, som antiepileptisk medicin til hunde. Det bruges til bromering af alkener ved hjælp af cerium(IV) ammoniumnitrat. Det spiller en væsentlig rolle med diacetoxyiodbenzen for effektiv bromering af alkener og alkyner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2-3-7758
Molekylær formel BrK
Molekylvægt (g/mol) 119.00
MDL nummer MFCD00011358
InChI nøgle IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
SMIL [K+].[Br-]
Tekniske data
Kogepunkt 1435°C
Kemisk navn eller materiale Potassium bromide
Smeltepunkt 730°C
Navn note For analysis ACS
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 99% min.
Opløselighedsinformation Freely soluble in water. Soluble in alcohol,glycerol.
IUPAC navn kaliumbromid
Formel vægt 119.01
Grad ACS
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.559
Følsomhed Hygroscopic
Udseende White powder/crystalline/beads
Tæthed 2.75 g/cm3 at 20°C
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium bromide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Potassium bromide