Få mere at vide
Kaliumbromid, ACS, 99% min
Beschreibung
Anvendes til fremstilling af fotografisk papir, gravering og litografi, i spektroskopi og som analytisk laboratoriereagens. Kaliumbromid anvendes som veterinærlægemiddel, som antiepileptisk medicin til hunde. Det bruges til bromering af alkener ved hjælp af cerium(IV) ammoniumnitrat. Det spiller en væsentlig rolle med diacetoxyiodbenzen for effektiv bromering af alkener og alkyner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Spezifikation
| Kogepunkt | 1435 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Potassium bromide |
| Smeltepunkt | 730 °C |
| Navn note | Til analyse ACS |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 50 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Brydningsindeks | 1.559 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Potassium bromide
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium bromide