Få mere at vide
Kaliumbromid, ACS, 99% min
Artikelnummer. 11327467
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11327467 250 g 250g
11357467 50 g 50g
11337467 1 kg 1kg
11347467 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11327467 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012612.30
 Begrænset vare
På lager
Til fremstilling af fotografisk papir, procesgravering og litografi, spektroskopi | CAS: 7758-02-3 | BrK | 119,00 g/mol
Anvendes til fremstilling af fotografisk papir, gravering og litografi, i spektroskopi og som analytisk laboratoriereagens. Kaliumbromid anvendes som veterinærlægemiddel, som antiepileptisk medicin til hunde. Det bruges til bromering af alkener ved hjælp af cerium(IV) ammoniumnitrat. Det spiller en væsentlig rolle med diacetoxyiodbenzen for effektiv bromering af alkener og alkyner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2-3-7758
Molekylær formel BrK
Molekylvægt (g/mol) 119.00
MDL nummer MFCD00011358
InChI nøgle IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
SMIL [K+].[Br-]
Tekniske data
Kogepunkt 1435 °C
Kemisk navn eller materiale Potassium bromide
Smeltepunkt 730 °C
Navn note Til analyse ACS
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 250 g
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.559
Følsomhed Hygroskopisk
Udseende Hvidt pulver/krystallinsk/perler
Analyseprocentområde 99% min.
Tæthed 2.75
Opløselighedsinformation Frit opløseligt i vand. Opløselig i alkohol, glycerol.
IUPAC navn kaliumbromid
Formel vægt 119.01
Grad ACS
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium bromide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium bromide