Få mere at vide
Kaliumbromid, 99+%
Product Code. 11474020
Change view
Click to view available options
Mængde:
100 g
250 g
500 g
1000 g
2.5 kg
5000 g
Unit Size:
1000g
100g
2.5kg
250g
5000g
500g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11474020 2.5 kg 2.5kg
11454020 100 g 100g
11447807 250 g 250g
11464020 500 g 500g
11437807 1000 g 1000g
11457807 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 11474020 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A16339.A4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1328.38 DKK
    1161.65 DKK / 2.5kg
    Spare 166.73 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 7758-02-3 | BrK | 119,00 g/mol
Anvendes som analytisk reagens og oxidationsmiddel. Kaliumbromat bruges primært som modningsmiddel til mel og som dejbalsam. Det bruges også som et laboratoriereagens i permanent-bølge-forbindelser såsom fødevaretilsætningsstoffer og sprængstoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anvendes som analytisk reagens og oxidationsmiddel. Kaliumbromat bruges primært som modningsmiddel til mel og som dejbalsam. Det bruges også som et laboratoriereagens i permanent-bølge-forbindelser såsom fødevaretilsætningsstoffer og sprængstoffer.
Opløselighed Lidt opløseligt i
alkohol, men uopløseligt i acetone og ethanol.
Bemærkninger
Stærkt oxidationsmiddel. Inkompatibel med brændbare materialer, organiske stoffer, reduktionsmidler, aluminium og fint pulveriserede metaller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2-3-7758
Molekylær formel BrK
Molekylvægt (g/mol) 119.00
MDL nummer MFCD00011358
InChI nøgle IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
SMIL [K+].[Br-]
Specifications
Kogepunkt 1435 °C
Kemisk navn eller materiale Potassium bromide
Smeltepunkt 730 °C
Mængde 2.5 kg
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.559
Følsomhed Hygroskopisk
Tæthed 2.75
Merck Index 14,7618
Opløselighedsinformation Let opløselig i alkohol, men uopløselig i acetone og ethanol.
IUPAC navn kalium; bromid
Formel vægt 119.01
Procent renhed ≥99%