Få mere at vide
Kaliumbromid, 99+%
Beskrivelse
Anvendes som analytisk reagens og oxidationsmiddel. Kaliumbromat bruges primært som modningsmiddel til mel og som dejbalsam. Det bruges også som et laboratoriereagens i permanent-bølge-forbindelser såsom fødevaretilsætningsstoffer og sprængstoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendes som analytisk reagens og oxidationsmiddel. Kaliumbromat bruges primært som modningsmiddel til mel og som dejbalsam. Det bruges også som et laboratoriereagens i permanent-bølge-forbindelser såsom fødevaretilsætningsstoffer og sprængstoffer.
Opløselighed Lidt opløseligt i
alkohol, men uopløseligt i acetone og ethanol.
Bemærkninger
Stærkt oxidationsmiddel. Inkompatibel med brændbare materialer, organiske stoffer, reduktionsmidler, aluminium og fint pulveriserede metaller
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1435 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Potassium bromide |
| Smeltepunkt | 730 °C |
| Mængde | 500 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Brydningsindeks | 1.559 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Tæthed | 2.75 |
| Merck Index | 14,7618 |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i alkohol, men uopløselig i acetone og ethanol. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Potassium bromide
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium bromide