Specifications
| Kogepunkt | 1435,0 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Potassium Bromide |
| Smeltepunkt | 734,0 °C |
| Navn note | 99+% |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Fint krystallinsk pulver |
| Mængde | 100 g |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Plastflaske |
| Analyseprocentområde | 99% min. (Argentometri) |
| Show More |
Safety and Handling
- Potassium bromide
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.