Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Kaliumbromid, 99+%, til biokemi
Artikelnummer. 11954201 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11954201 250 g Glasflaske 250g
11944201 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11954201 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 212582500
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7758-02-3 | BrK | 119,00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til biokemi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2-3-7758
Molekylær formel BrK
Molekylvægt (g/mol) 119.00
MDL nummer MFCD00011358
InChI nøgle IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
IUPAC navn kaliumbromid
SMIL [K+].[Br-]
Tekniske data
Kogepunkt 1435,0 °C
Kemisk navn eller materiale Potassium bromide
Smeltepunkt 734,0 °C
Mængde 250 g
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 99% min. (Argentometri)
Lineær formel KBr
Merck Index 15,7739
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 650 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: 1020 g/L vand (100 °C), 1,42 g/L ethanol (25 °C), 217 g/L glycerol, 4 g/L alkohol
Formel vægt 119
Procent renhed ≥99%
Grad Biokemisk