Få mere at vide
Kaliumbromid, 99+%, til analyse
Artikelnummer. 10187743 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10187743 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10046383 100 g Plastflaske 100g
10164990 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10187743 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 222550025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1150.00 DKK
    1067.18 DKK / 2.5kg
    Spare 82.82 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Add to basket
Edge
CAS: 7758-02-3 | BrK | 119,00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2-3-7758
Molekylær formel BrK
Molekylvægt (g/mol) 119.00
MDL nummer MFCD00011358
InChI nøgle IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
SMIL [K+].[Br-]
Specifications
Kogepunkt 1435,0 °C
Kemisk navn eller materiale Potassium bromide
Smeltepunkt 734,0 °C
Navn note P.A.
Farve Hvid
pH 5,0 til 8,8 (5% sol ved 20 °C)
Fysisk form Krystallinsk pulver, krystaller og/eller klumper
Mængde 2.5 kg
Analyseprocentområde 99% min. (Argentometri)
Lineær formel KBr
Merck Index 15, 7739
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 650 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: 1020 g/L vand (100 °C), 1,42 g/L ethanol (25 °C), 217 g/L glycerol, 4 g/L alkohol
IUPAC navn kalium; bromid
Formel vægt 119
Procent renhed ≥99%
Grad Analyser
Tab ved tørring 0,2% maks. (130 °C)
Emballage Plastflaske
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Potassium bromide
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium bromide