Tekniske data
| Kogepunkt | 1435,0 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Potassium bromide |
| Smeltepunkt | 734,0 °C |
| Navn note | P.A. |
| Farve | Hvid |
| pH | 5,0 til 8,8 (5% sol ved 20 °C) |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver, krystaller og/eller klumper |
| Mængde | 100 g |
| Tab ved tørring | 0,2% maks. (130 °C) |
| Emballage | Plastflaske |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Potassium bromide
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.