Få mere at vide
Potassium bromide, 99+%, ACS reagent
Artikelnummer. 10668144 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10668144 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10269750 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10668144 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 424070025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7758-02-3 | BrK | 119.00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2-3-7758
Molekylær formel BrK
Molekylvægt (g/mol) 119.00
MDL nummer MFCD00011358
InChI nøgle IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
IUPAC navn kaliumbromid
SMIL [K+].[Br-]
Tekniske data
Kogepunkt 1435.0°C
Kemisk navn eller materiale Potassium bromide
Smeltepunkt 734.0°C
Farve Hvid
pH 5.0 to 8.8 (5% soln. at 25°C)
Fysisk form Crystalline Solid, Powder, Crystals and/or Chunks
Mængde 2.5 kg
Analyseprocentområde 99+%
Lineær formel KBr
Merck Index 15, 7739
Opløselighedsinformation Solubility in water: 650g/L (20°C). Other solubilities: 1020g/L water (100°C), 1.42g/L ethanol (25°C), 217g/L glycerol, 4g/L alcohol
Formel vægt 119
Procent renhed ≥99%
Grad ACS-reagens
Emballage Plastflaske
Damptryk <0.01mmHg at 20°C
Oplysninger om nedbrydning >800°C