Tekniske data
| Kogepunkt | 1435 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Potassium bromide |
| Smeltepunkt | 734 °C |
| Farve | Hvid |
| pH | 5,0 til 8,8 (5% soln ved 25 °C) |
| Fysisk form | Krystallinsk faststof, pulver, krystaller og/eller stykker |
| Mængde | 500 g |
| Emballage | Plastflaske |
| Damptryk | <0,01 mmHg ved 20 °C |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Potassium bromide
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium bromide