Få mere at vide
Kaliumbromid, 99,999 %, (spormetalbasis)
Artikelnummer. 11964201 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11964201 10 g Plastflaske 10g
11974201 50 g Plastflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11964201 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 436950100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    955.00 DKK
    925.39 DKK / 10g
    Spare 29.61 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 7758-02-3 | BrK | 119,00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2-3-7758
Molekylær formel BrK
Molekylvægt (g/mol) 119.00
MDL nummer MFCD00011358
InChI nøgle IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
IUPAC navn kaliumbromid
SMIL [K+].[Br-]
Tekniske data
Kogepunkt 1435,0 °C
Kemisk navn eller materiale Potassium bromide
Smeltepunkt 734,0 °C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 33% (K) Typisk (Argentometri)
Lineær formel KBr
Merck Index 15,7739
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 650 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: 1020 g/L vand (100 °C), 1,42 g/L ethanol (25 °C), 217 g/L glycerol, 4 g/L alkohol
Formel vægt 119
Procent renhed 99.999%
Grad Spormetalbasis
Emballage Plastflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium bromide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium bromide