Få mere at vide
Potassium bromide, 99.92% (metals basis)
Artikelnummer. 11311578
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11311578 25 g 25g
11321578 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11311578 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010982.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7758-02-3 | BrK | 119.00 g/mol
Kaliumbromid anvendes til fremstilling af fotografisk papir, gravering og litografi, i spektroskopi og som analytisk laboratoriereagens. Kaliumbromid anvendes i antiepileptisk medicin til hunde. Det bruges til bromering af alkener ved hjælp af cerium(IV) ammoniumnitrat. Det spiller en væsentlig rolle med diacetoxyiodbenzen til bromering af alkener og alkyner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2-3-7758
Molekylær formel BrK
Molekylvægt (g/mol) 119.00
MDL nummer MFCD00011358
InChI nøgle IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
IUPAC navn kaliumbromid
SMIL [K+].[Br-]
Tekniske data
Kogepunkt 1435°C
Kemisk navn eller materiale Potassium bromide
Smeltepunkt 730°C
Farve Farveløs
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.92% (metals basis)
Opløselighedsinformation Freely soluble in water. Soluble in alcohol and glycerol. Slightly soluble in diethyl ether.
Formel vægt 119.01
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.559
Følsomhed Hygroscopic
Udseende White Powder/crystalline/beads
Tæthed 2.75