Få mere at vide
Kaliumbromid, 98%, ekstra ren, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3776997 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 kg
5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
Artikelnummer. 10163830
Brand: Thermo Scientific Acros 196480010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7758-02-3 | BrK | 119.00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2-3-7758
Molekylær formel BrK
Molekylvægt (g/mol) 119.00
MDL nummer MFCD00011358
InChI nøgle IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
SMIL [K+].[Br-]
Tekniske data
Kogepunkt 1435.0°C
Kemisk navn eller materiale Potassium bromide
Smeltepunkt 734.0°C
Navn note Extra Pure
Farve Hvid
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 97.5% min. (on dry substance) (Argentometry)
Lineær formel KBr
Merck Index 15, 7739
Opløselighedsinformation Solubility in water: 650g/L (20°C). Other solubilities: 1020g/L water (100°C), 1.42g/L ethanol (25°C), 217g/L glycerol, 4g/L alcohol
IUPAC navn kalium; bromid
Formel vægt 119
Procent renhed 98%
Grad Ekstra ren
Tab ved tørring 1% max.
Emballage Plastflaske