Tekniske data
| Kogepunkt | 1435,0 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Potassium bromide |
| Smeltepunkt | 734,0 °C |
| Navn note | Extra Pure |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver og/eller stykker |
| Mængde | 5 kg |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (på tørt stof) (Argentometri) |
| Lineær formel | KBr |
| Merck Index | 15, 7739 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Potassium bromide
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium bromide