Få mere at vide
Kaliumbromat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium Bromate |
| CAS | 7758-01-2 |
| Mængde | 100 g |
| Molekylær formel | Br O3 . K |
| Synonym | Bromic acid','potassium salt (1:1), Bromic acid','potassium salt (8CI,9CI), Potassium bromate |
| InChI formel | InChI=1S/BrHO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [K+].[O-]Br(=O)=O |
| IUPAC navn | kalium; bromat |
| Molekylvægt (g/mol) | 167 |
| Formel vægt | 165.8668 |