Få mere at vide
Potassium bromate, Supelco™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium bromate |
| Smeltepunkt | 409°C to 413°C |
| CAS | 7758-01-2 |
| Mængde | 25 kg |
| Tæthed | 3.13 g/cm³ at 20°C |
| Synonym | Potassium bromate, Bromic Acid, Potassium Salt, Potassium bromate |
| Molekylvægt (g/mol) | 167 |
| Grad | Not Available |