Få mere at vide
Kaliumbromatopløsning, volumetrisk, 1/60 M KBrO3 (0,1N), Solstice
Artikelnummer. 15614140
Skift visning
Mængde:
1 L
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15614140 1 L Poly flaske 1 L
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15614140 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 342681L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    620.00 DKK
    547.65 DKK / 1 L
    Spare 72.35 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Volumetrisk, 1/60 M KBrO3 (0,1N)
Solstices højkvalitets titreringsprodukter dækker hele titreringsarbejdsgangen og omfatter:
  • Opløsninger til volumetrisk titrering (syrer, baser eller salte)
  • Buffere tilgængelige som koncentrater eller klar-til-brug
  • Reagenser til kompleksometri:
    • Aminopolycarboxylsyrer (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmidler
  • Indikatorer for volumetriske og kompleksometriske titreringer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium bromate solution
CAS 1-2-7758
Fysisk form Væske
Mængde 1 L
Emballage Poly flaske
Molekylær formel BrKO3
Lineær formel KBrO3
MDL nummer MFCD00011359
FN nummer NONH for all modes of transport
Synonym potassium bromate, bromic acid, potassium salt, bromate, potassium, potassium bromate dot, unii-04mb35w6za, ccris 529, eec no. e924, bromic acid, potassium salt 1:1, potassiumbromate, kaliumbromat
InChI nøgle OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
SMIL [O-]Br(=O)=O.[K+]
IUPAC navn kalium; bromat
Molekylvægt (g/mol) 167.00
PubChem CID 23673461
ChEBI CHEBI:38211
Formel vægt 167 g/mol
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium bromate solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium bromate