Få mere at vide
Kaliumbromatopløsning, 0,033 M EU Farmakopé, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12940864 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12940864 1000 mL 1000ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12940864 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. VL 026 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1020.00 DKK
    811.32 DKK / 1000ml
    Spare 208.68 DKK
    20% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Farmakopéreagenser er beregnet til brug i farmakopétest og monografier, fremstillet under en GMP kompatibel ISO 9001 kvalitetsstyringssystem i henhold til den relevante farmakopéspecifikation, ved brug af farmakopéreagenskvalitetskomponenterne og vand, der opfylder det relevante farmakopémonografikrav for renset vand. Nogle farmakopéstandarder er også akkrediteret iflg ISO 17025 og ISO Vejledning 43.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium bromate solution
Emballage Glasflaske
CAS 1-2-7758
Molekylær formel BrKO3
Koncentration 0.033 M
InChI nøgle OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
SMIL [O-]Br(=O)=O.[K+]
IUPAC navn kalium; bromat
Molekylvægt (g/mol) 167.00
PubChem CID 23673461
Mængde 1000 mL
ChEBI CHEBI:38211
Grad Eu. Ph. Referencematerialer
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium bromate 0.033M. Volumetric Solution European Pharmacopoeia Ref: 3004200
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i