Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium Bromate |
| Emballage | Flaske |
| CAS | 1-2-7758 |
| Molekylær formel | BrKO3 |
| Koncentration | 0,016 til 0,017 M |
| InChI nøgle | OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M |
| SMIL | [O-]Br(=O)=O.[K+] |
| IUPAC navn | kalium; bromat |
| Molekylvægt (g/mol) | 167.00 |
| PubChem CID | 23673461 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Potassium bromate 0.1N (1/60M). Volumetric Solution
- Fare
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- H350-Kan fremkalde kræft.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i