Få mere at vide
Kaliumbromat/Kaliumbromid, 0,1N standardiseret opløsning, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11363697
Mængde:
1 L
4 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11363697
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035593.K7
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
KBrO3/KBr
Kaliumbromat/Kaliumbromid bruges som analytisk reagens til volumetrisk analyse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel KBrO3/KBr
MDL nummer MFCD00011359
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium bromate/Potassium bromide
Lugt Odorless
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Opløselighed Miscible with water
Mængde 4 L
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium bromate/Potassium bromide, 0.1N Standardized Solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Potassium bromide