Få mere at vide
Kaliumbromat/kaliumbromid, 0,1N standardiseret opløsning
Beskrivelse
Kaliumbromat/Kaliumbromid bruges som analytisk reagens til volumetrisk analyse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium bromate/Potassium bromide |
| Lugt | Lugtfri |
| Fysisk form | Væske |
| Farve | Farveløs |
| Opløselighed | Blandet med vand |
| Type | Analytical Volumetric Solution |
| Mængde | 1 L |
| Grad | Standard |
Sikkerhed og håndtering
- Potassium bromate/Potassium bromide, 0.1N Standardized Solution
- Fare
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- H350-Kan fremkalde kræft.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium bromide, Potassium bromate