Få mere at vide
Kaliumbromatkoncentrat, til 1L standardopløsning, 1/60 M KBrO3 (0,1N), Solstice
Shop alle Honeywell Fluka produkterBeskrivelse
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium bromate concentrate |
| CAS | 1-2-7758 |
| Fysisk form | Liquid |
| Mængde | 1 Pc. |
| Lineær formel | KBrO3 |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vægt | 167 g/mol |
| Grad | Not Available |
| Emballage | Ampul |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Potassium bromate concentrate
- Fare
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- H350-Kan fremkalde kræft.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: potassium bromate