Få mere at vide
Kaliumbromatkoncentrat, til 1L standardopløsning, 1/60 M KBrO3 (0,1N), Solstice
Shop alle Honeywell Fluka produkterBeskrivelse
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium bromate concentrate |
| Navn note | For 1L standardløsning, 1/60 M KBrO3 (0,1N) |
| CAS | 7758-01-2, 7732-18-5 |
| CAS min % | ≥3.0000%, ≥95.0000% |
| CAS Max % | <5.0000%, ≤100.0000% |
| Fysisk form | Koncentrer dig |
| Mængde | 6 x 1 Ea. |
| Emballage | Ampulle |
| Tæthed | 1.024 g/cm3 |
| Lineær formel | KBrO3 |
| Vis mere |