Tekniske data
| Smeltepunkt | 350 °C |
| Farve | Hvid |
| pH | 5 til 9 |
| Fysisk form | Pulver/faststof |
| Mængde | 1 kg |
| Emballage | Plast pulver krukke |
| Formel vægt | 167,01g/mol |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Potassium bromate
- Fare
- Brandnærende fast stof Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 3
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- H271-Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.