Få mere at vide
Kaliumbromat, ACS-reagens
Artikelnummer. 12675037 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
12675037 500 g Plastflaske 500g
12655037 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12675037 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 446945000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1000.00 DKK
    873.65 DKK / 500g
    Spare 126.35 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7758-01-2 | BrKO3 | 167,01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1-2-7758
Molekylær formel BrKO3
Molekylvægt (g/mol) 167.01
InChI nøgle OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bromate, bromic acid, potassium salt, bromate, potassium, potassium bromate dot, unii-04mb35w6za, ccris 529, eec no. e924, bromic acid, potassium salt 1:1, potassiumbromate, kaliumbromat
PubChem CID 23673461
ChEBI CHEBI:38211
IUPAC navn kalium; bromat
SMIL [O-]Br(=O)=O.[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium bromate
Smeltepunkt 350,0 °C
Mængde 500 g
Lineær formel KBrO3
Merck Index 15,7738
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 70 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: praktisk talt uopløselige i alkohol, opløselige i kogende vand
Formel vægt 167.01
Grad ACS-reagens
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 3.27
Tæthed 3.2700g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium bromate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandnærende fast stof Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H271-Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • REA17-CMR1-Udelukkende til erhvervsmæssig brug.