Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium bromate |
| Smeltepunkt | 350,0 °C |
| Mængde | 100 g |
| Emballage | Plastflaske |
| Specifik vægtfylde | 3.27 |
| Tæthed | 3.2700g/mL |
| Lineær formel | KBrO3 |
| Merck Index | 15,7738 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: 70 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: praktisk talt uopløselige i alkohol, opløselige i kogende vand |
| Formel vægt | 167.01 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Potassium bromate
- Fare
- Brandnærende fast stof Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 3
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- H271-Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- REA17-CMR1-Udelukkende til erhvervsmæssig brug.