Få mere at vide
Kaliumbromat, Acculute Standard Volumetrisk Solution, Slutkoncentration 0,1N, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium bromate Acculute Standard Volumetric Solution |
| Farve | Farveløs |
| Navn note | Endelig koncentration 0,1N |
| CAS | 7758-01-2, 7732-18-5 |
| Mængde | 1 U |
| FN nummer | UN3139 |
| Fysisk form | Væske |
| Formel vægt | 167 |