Få mere at vide
Potassium bromate, Acculute Standard Volumetric Solution, Final Concentration 0.1N, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11309309
Skift visning
Mængde:
1 U
6 U
Pakningsstørrelse:
1 enhed
6 enheder
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11309309 6 U 6 enheder
11319309 1 U 1 enhed
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11309309 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 088592.LS
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel BrKO3
Molekylvægt (g/mol) 167.00
MDL nummer MFCD00011359
InChI nøgle OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bromate, bromic acid, potassium salt, bromate, potassium, potassium bromate dot, unii-04mb35w6za, ccris 529, eec no. e924, bromic acid, potassium salt 1:1, potassiumbromate, kaliumbromat
PubChem CID 23673461
ChEBI CHEBI:38211
IUPAC navn potassium;bromate
SMIL [O-]Br(=O)=O.[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium bromate Acculute Standard Volumetric Solution
Farve Colorless
Navn note Final Concentration 0.1N
CAS 1-2-7758
FN nummer UN3139
Formel vægt 167
Mængde 6 U
Fysisk form Liquid