Få mere at vide
Kaliumbromat, 99%
Beskrivelse
Anvendes som analytisk reagens og oxidationsmiddel. Kaliumbromat bruges primært som modningsmiddel til mel og som dejbalsam. Det bruges også som et laboratoriereagens i permanent-bølge-forbindelser såsom fødevaretilsætningsstoffer og sprængstoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendes som analytisk reagens og oxidationsmiddel. Kaliumbromat bruges primært som modningsmiddel til mel og som dejbalsam. Det bruges også som et laboratoriereagens i permanent-bølge-forbindelser såsom fødevaretilsætningsstoffer og sprængstoffer.
Opløselighed Lidt opløseligt i
alkohol, men uopløseligt i acetone og ethanol.
Bemærkninger
Stærkt oxidationsmiddel. Inkompatibel med brændbare materialer, organiske stoffer, reduktionsmidler, aluminium og fint pulveriserede metaller
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Potassium bromate |
| Smeltepunkt | ∼370 °C (dekomponering) |
| Mængde | 100 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Tæthed | 3.27 |
| FN nummer | UN1484 |
| Merck Index | 14,7617 |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i alkohol, men uopløselig i acetone og ethanol. |
| Formel vægt | 167 |
| Procent renhed | 99% |
Safety and Handling
- Potassium bromate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Brandnærende fast stof Kategori 1
- H271-Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium bromate