Få mere at vide
Kaliumbromat, 99%
Artikelnummer. 11413807
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11413807 2500 g 2500g
11493797 100 g 100g
11403807 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11413807 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18258.0E
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7758-01-2 | BrKO3 | 167,00 g/mol
Anvendes som analytisk reagens og oxidationsmiddel. Kaliumbromat bruges primært som modningsmiddel til mel og som dejbalsam. Det bruges også som et laboratoriereagens i permanent-bølge-forbindelser såsom fødevaretilsætningsstoffer og sprængstoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anvendes som analytisk reagens og oxidationsmiddel. Kaliumbromat bruges primært som modningsmiddel til mel og som dejbalsam. Det bruges også som et laboratoriereagens i permanent-bølge-forbindelser såsom fødevaretilsætningsstoffer og sprængstoffer.
Opløselighed Lidt opløseligt i
alkohol, men uopløseligt i acetone og ethanol.
Bemærkninger
Stærkt oxidationsmiddel. Inkompatibel med brændbare materialer, organiske stoffer, reduktionsmidler, aluminium og fint pulveriserede metaller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1-2-7758
Molekylær formel BrKO3
Molekylvægt (g/mol) 167.00
MDL nummer MFCD00011359
InChI nøgle OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bromate, bromic acid, potassium salt, bromate, potassium, potassium bromate dot, unii-04mb35w6za, ccris 529, eec no. e924, bromic acid, potassium salt 1:1, potassiumbromate, kaliumbromat
PubChem CID 23673461
ChEBI CHEBI:38211
IUPAC navn kalium; bromat
SMIL [O-]Br(=O)=O.[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium bromate
Smeltepunkt ∼370 °C (dekomponering)
Mængde 2500 g
FN nummer UN1484
Merck Index 14,7617
Opløselighedsinformation Let opløselig i alkohol, men uopløselig i acetone og ethanol.
Formel vægt 167
Procent renhed 99%
Lugt Lugtfri
Tæthed 3.27
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium bromate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Brandnærende fast stof Kategori 1
Faresætning
  • H271-Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium bromate