Få mere at vide
Kaliumbromat, 99+%, ekstra rent
Artikelnummer. 10474335 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10474335 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10338490 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10474335 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 208850025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1965.00 DKK
    1835.85 DKK / 2.5kg
    Spare 129.15 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7758-01-2 | BrKO3 | 167,01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindingsdannelsesreagens, Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1-2-7758
Molekylær formel BrKO3
Molekylvægt (g/mol) 167.01
MDL nummer MFCD00011359
InChI nøgle OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bromate, bromic acid, potassium salt, bromate, potassium, potassium bromate dot, unii-04mb35w6za, ccris 529, eec no. e924, bromic acid, potassium salt 1:1, potassiumbromate, kaliumbromat
PubChem CID 23673461
ChEBI CHEBI:38211
IUPAC navn kalium; bromat
SMIL [O-]Br(=O)=O.[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium bromate
Smeltepunkt 350,0 °C
Navn note 99+%
Farve Farveløs
Fysisk form Væske
Mængde 2.5 kg
Analyseprocentområde 99% min. (Iodometri)
Lineær formel KBrO3
Fieser 11,431
Merck Index 15, 7738
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 70 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: praktisk talt uopløselige i alkohol, opløselige i kogende vand
Formel vægt 167.01
Procent renhed ≥99%
Grad Ekstra ren
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 3.27
Tæthed 3.2700g/mL