Få mere at vide
Kaliumbromat, 99+%, ekstra rent
Artikelnummer. 10338490 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10338490 500 g Plastflaske 500g
10474335 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10338490 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 208855000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    625.00 DKK
    605.23 DKK / 500g
    Spare 19.77 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7758-01-2 | BrKO3 | 167,01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindingsdannelsesreagens, Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 1-2-7758
Molekylær formel BrKO3
Molekylvægt (g/mol) 167.01
MDL nummer MFCD00011359
InChI nøgle OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bromate, bromic acid, potassium salt, bromate, potassium, potassium bromate dot, unii-04mb35w6za, ccris 529, eec no. e924, bromic acid, potassium salt 1:1, potassiumbromate, kaliumbromat
PubChem CID 23673461
ChEBI CHEBI:38211
IUPAC navn kalium; bromat
SMIL [O-]Br(=O)=O.[K+]
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Potassium bromate
Smeltepunkt 350,0 °C
Navn note 99+%
Farve Farveløs
Fysisk form Væske
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99% min. (Iodometri)
Lineær formel KBrO3
Fieser 11,431
Merck Index 15, 7738
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 70 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: praktisk talt uopløselige i alkohol, opløselige i kogende vand
Formel vægt 167.01
Procent renhed ≥99%
Grad Ekstra ren
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 3.27
Tæthed 3.2700g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium bromate
Palabra de advertencia
  • Fare
Clasificación
  • Brandnærende fast stof Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
Indicaciones de peligro
  • H271-Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Consejos de prudencia
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.