Få mere at vide
Potassium bromate, 99.5%, for analysis
Artikelnummer. 10227310 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10227310 1 kg Plastflaske 1kg
10043230 250 g Plastflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10227310 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 268390010
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7758-01-2 | BrKO3 | 167.01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindingsdannelsesreagens, Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1-2-7758
Molekylær formel BrKO3
Molekylvægt (g/mol) 167.01
MDL nummer MFCD00011359
InChI nøgle OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bromate, bromic acid, potassium salt, bromate, potassium, potassium bromate dot, unii-04mb35w6za, ccris 529, eec no. e924, bromic acid, potassium salt 1:1, potassiumbromate, kaliumbromat
PubChem CID 23673461
ChEBI CHEBI:38211
IUPAC navn kalium; bromat
SMIL [O-]Br(=O)=O.[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium bromate
Smeltepunkt 350.0°C
Navn note p.a.
Farve Hvid
pH 5 to 9 (5% soln. at 20°C)
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 99.5% min. (Iodometry)
Lineær formel KBrO3
Fieser 11,431
Merck Index 15, 7738
Opløselighedsinformation Solubility in water: 70g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol, soluble in boiling water
Formel vægt 167.01
Procent renhed 99.5%
Grad Analyser
Tab ved tørring 0.1% max. (105°C)
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 3.27
Tæthed 3.2700g/mL