Beskrivelse
Kaliumbromat dannes, når brom ledes gennem en varm opløsning af kaliumhydroxid. Denne opløsning fremstilles ved at blande 5,5670 g kaliumbromat primær standard med vand og fortynde det til 1 L. Dette giver en 0,1 M opløsning med ca. 5,511 g/L KBrO3 .
- Fremstillet i en ISO 9001-kompatibel facilitet i henhold til Eu. Ph. Kapitel 4 (4.2.2) retningslinjer
- Forsynet med et analysecertifikat og en etiket, der viser partiet og udløbsdatoen
- Produktet, der er klar til brug, eliminerer tiden og arbejdet med at forberede præcise volumetriske løsninger
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium bromate |
| CAS | 7758-01-2, 7732-18-5 |
| Farve | Farveløs |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 1 L |
| Lugt | Lugtfri |
| Emballage | Indlysende manipulation |
| Molekylær formel | BrKO3 |
| Synonym | potassium bromate, bromic acid, potassium salt, bromate, potassium, potassium bromate dot, unii-04mb35w6za, ccris 529, eec no. e924, bromic acid, potassium salt 1:1, potassiumbromate, kaliumbromat |
| Opløselighedsinformation | Vandopløselig |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 0.033M POTASSIUM BROMATE
- Fare
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- H350-Kan fremkalde kræft.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: potassium bromate