Få mere at vide
Kaliumborhydrid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium Borohydride |
| CAS | 13762-51-1 |
| Mængde | 10 g |
| Molekylær formel | KBH4 |
| Synonym | Potassium Tetrahydroborate |
| InChI formel | InChI=1S/BH4.K/h1H4;/q-1;+1 |
| SMIL | [BH4-].[K+] |
| IUPAC navn | kalium; Boranuide |
| Molekylvægt (g/mol) | 53.94 |
| Formel vægt | 54.0043 |