Få mere at vide
Kaliumborhydrid, TRC
Artikelnummer. 30418516
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30418516 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30418516 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP6950402.5G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Borohydride
CAS 13762-51-1
Mængde 2.5 g
Molekylær formel KBH4
Synonym Potassium Tetrahydroborate
InChI formel InChI=1S/BH4.K/h1H4;/q-1;+1
SMIL [BH4-].[K+]
IUPAC navn kalium; Boranuide
Molekylvægt (g/mol) 53.94
Formel vægt 54.0043