Få mere at vide
Potassium Borohydride, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium Borohydride |
| Smeltepunkt | 500°C |
| Mængde | 1 kg |
| Tæthed | 1.11 g/cm3 |
| MDL nummer | MFCD00011396 |
| Synonym | Potassium borohydride, Potassium tetrahydroborate, Potassium boranate, Potassium borohydride |
| Molekylvægt (g/mol) | 53.94 |
| Grad | Research |