Få mere at vide
Kaliumborhydrid, 98+%
Artikelnummer. 10647934 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
10647934 2.5 kg Plast tromle 2.5kg
10311394 5 g Glasflaske 5g
10646592 100 g Glasflaske 100g
10123880 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 10647934 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 196550025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Add to basket
CAS: 13762-51-1 | BH4K | 53,94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13762-51-1
Molekylær formel BH4K
Molekylvægt (g/mol) 53.94
MDL nummer MFCD00011396
InChI nøgle ICRGAIPBTSPUEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium borohydride, potassium tetrahydroborate, potassium borohydrate, unii-0ws230dtgf, potassium tetrahydroborate 1-, borohydrure de potassium french, borate 1-, tetrahydro-, potassium, 0ws230dtgf, borohydrure de potassium, borylpotassium
PubChem CID 22892188
SMIL [BH4-].[K+]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Potassium borohydride
Smeltepunkt 500,0 °C
Navn note 98%
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 2.5 kg
Analyseprocentområde 98+%
Lineær formel KBH4
Fieser 04,398; 06,476; 08,407
Merck Index 15, 7737
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 190 g/L (25 °C). Andre opløseligheder: reagerer med vand, delvist opløseligt i ammoniak, uopløseligt i ætere, kulbrinter, isopropylamin, benzen, hexan, dioxan, thf og acetonitril, 7 g/L methanol (20 °C)
IUPAC navn kaliumboranuid
Formel vægt 53.93
Procent renhed ≥98%
Emballage Plast tromle