Få mere at vide
Kaliumborhydrid, 98%
Artikelnummer. 11398487
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
10g
1kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11398487 1 kg 1kg
11388487 10 g 10g
11378487 100 g 100g
11308497 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11398487 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 032570.A1
 Begrænset vare
På lager
Kilde til brint, reduktionsmiddel for aldehyder, ketoner | CAS: 13762-51-1 | BH4K | 53,94 g/mol
Kilde til brint, reduktionsmiddel for aldehyder, ketoner, syrechlorider; skummiddel til plastikKaliumborhydrid anvendes som et selektivt reduktionsmiddel til ketoner, aldehyder og syrechlorider. Det bruges som en forløber i produktionen af chloramphenicol, vitamin A, thiopenicol, atropin og scopolamin. Det bruges til at fremstille højdispersive kobbernanopartikler ved den kemiske reduktionsmetode ved anvendelse af kaliumborhydrid som et reduktionsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13762-51-1
Molekylær formel BH4K
Molekylvægt (g/mol) 53.94
MDL nummer MFCD00011396
InChI nøgle ICRGAIPBTSPUEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium borohydride, potassium tetrahydroborate, potassium borohydrate, unii-0ws230dtgf, potassium tetrahydroborate 1-, borohydrure de potassium french, borate 1-, tetrahydro-, potassium, 0ws230dtgf, borohydrure de potassium, borylpotassium
PubChem CID 22892188
SMIL [BH4-].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium borohydride
Smeltepunkt >400 °C (dekomponering)
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 98%
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (19g/100g). Methanol (3,9g/100g). 4:1 vand:methanol blanding (13g/100g). Opløselig i methanol. Uopløseligt i ethanol, ether og tetrahydrofuran.
IUPAC navn kaliumboranuid
Formel vægt 53.94
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.494
Følsomhed Fugtfølsom
Udseende Hvidt pulver
Tæthed 1.17