Få mere at vide
Kaliumbisulfat, Puriss. p.a., ≥99%, Solstice
Artikelnummer. 16695793
Skift visning
25 kg
Artikelnummer.
16695793 25 kg
1 options
Artikelnummer. 16695793 Leverandør Fluka Leverandørnr. 3126025KG
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium bisulfate
Smeltepunkt 200 °C
CAS 7646-93-7
Farve Farveløs
CAS Max % 1
Mængde 25 kg
Molekylær formel HKO4S
Lineær formel KHSO4
MDL nummer MFCD00011404
Synonym Potassium hydrogen sulfate
InChI nøgle CHKVPAROMQMJNQ-UHFFFAOYSA-M
SMIL [K+].OS([O-])(=O)=O
IUPAC navn dikaliumsulfat
Molekylvægt (g/mol) 136.16
Grad ACS
Tæthed 2,36 g/cm3 (20 °C)