Få mere at vide
Kaliumbisulfat, Puriss. p.a., ≥99%, Solstice
Beskrivelse
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium Bisulfate |
| Fysisk form | Powder |
| Mængde | 6 x 1 kg |
| Lineær formel | KHSO4 |
| FN nummer | UN2509 |
| Formel vægt | 136.17 |
| Procent renhed | ≥99% |
| Grad | puriss. pa |
| Tæthed | 2,32 g/ml ved 25 °C |