Få mere at vide
Kaliumbisulfat, 99%, ekstra rent
Artikelnummer. 13297059 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
10kg
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
13297059 10 kg Plast tromle 10kg
13217069 500 g Glasflaske 500g
13277059 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13297059 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 447610100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5005.00 DKK
    4370.65 DKK / 10kg
    Spare 634.35 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Kaliumbisulfat, 99%, HKO4S, CAS-nummer-7646-93-7, kaliumbisulfat, svovlsyre, monokaliumsalt, sal enixum, kaliumhydrogensulfat, kaliumbisulfat, syre kaliumsulfat, kaliumsyresulfat, kaliumhydrogensulfat, monokaliumsulfat, caswell nr. 682c, 500g | CAS: 7646-93-7 | HKO4S | 136,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7646-93-7
Molekylær formel HKO4S
Molekylvægt (g/mol) 136.16
MDL nummer MFCD00011404
InChI nøgle CHKVPAROMQMJNQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bisulfate, potassium hydrogen sulfate, potassium bisulphate, sulfuric acid, monopotassium salt, potassium acid sulfate, sal enixum, potassium hydrogensulphate, monopotassium sulfate, acid potassium sulfate, caswell no. 682c
PubChem CID 516920
SMIL [K+].OS([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium bisulfate
Smeltepunkt 214,0 °C
Mængde 10 kg
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel KHSO4
Merck Index 15,7734
Opløselighedsinformation (10% i vand) Klar, farveløs
IUPAC navn kaliumhydrogensulfat
Formel vægt 136.16
Procent renhed 99%
Grad Ekstra ren
Emballage Plast tromle
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium bisulfate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.