Få mere at vide
Kaliumbisulfat, 98,5%, til analyse
Artikelnummer. 10542611 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10542611 500 g Glasflaske 500g
10378943 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10542611 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 207755000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    505.00 DKK
    487.32 DKK / 500g
    Spare 17.68 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7646-93-7 | HKO4S | 136,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7646-93-7
Molekylær formel HKO4S
Molekylvægt (g/mol) 136.16
MDL nummer MFCD00011404
InChI nøgle CHKVPAROMQMJNQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bisulfate, potassium hydrogen sulfate, potassium bisulphate, sulfuric acid, monopotassium salt, potassium acid sulfate, sal enixum, potassium hydrogensulphate, monopotassium sulfate, acid potassium sulfate, caswell no. 682c
PubChem CID 516920
IUPAC navn kaliumhydrogensulfat
SMIL [K+].OS([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium bisulfate
Smeltepunkt 214,0 °C
Navn note c.p.
Farve Hvid
Fysisk form Vedhæftende krystaller
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 98.50%
Lineær formel KHSO4
Fieser 01,909
Merck Index 15, 7734
Opløselighedsinformation Solubility in water: 490g/L (20°C). Other solubilities: decomposes in alcohol
Formel vægt 136.16
Procent renhed 98.5%
Grad Analyser
Emballage Glasflaske
Tæthed 2.32
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium bisulfate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.