Få mere at vide
Kaliumbis(trifluormethylsulfonyl)imid
Artikelnummer. 15492797
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15492797 250 mg 250mg
15472797 1 g 1g
15482797 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15492797 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 046909.MD
 Begrænset vare
På lager
CAS: 90076-67-8 | C2F6KNO4S2 | 319,234 g/mol
Kaliumbis(trifluormethylsulfonyl)imid anvendes som smagsstof& Duft mellemprodukter. Det bruges som mellemprodukt i industrier såsom agrokemiske, farvestoffer, farmaceutiske, syntetiske materialer, kemiske.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90076-67-8
Molekylær formel C2F6KNO4S2
Molekylvægt (g/mol) 319.234
MDL nummer MFCD06200829
InChI nøgle KVFIZLDWRFTUEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium bistriflylimide anion, methanesulfonamide,1,1,1-trifluoro-n-trifluoromethyl sulfonyl-, potassium salt 1:1, potassium bis trifluoromethanesulfonly imide, ktfsi, potassium trifluoromethanesulfonimide, potassiobis trifluoromethylsulfonyl amine, potassium bis trifluoromethanesulfonyl amide, potassium bis trifluoromethyl sulfonyl imide, 1,1,1-trifluoro-n-potassio-n-trifluoromethanesulfonylmethanesulfonamide
PubChem CID 11099217
IUPAC navn kalium;bis(trifluormethylsulfonyl)azanid
SMIL C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium bis (trifluoromethylsulfonyl)imide
Smeltepunkt 198 °C til 203 °C
Lineær formel (CF3SO2)2NK
Mængde 250 mg
FN nummer UN1759
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Det er opløseligt i vand. 10 mg/ml.
Formel vægt 319.24
Fysisk form Fast stof