Få mere at vide
Kaliumbis(oxalato)oxotitanat(IV)hydrat, Puratronic™ , 99,997 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11360148
Skift visning
Mængde:
2 g
50 g
Pakningsstørrelse:
2g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11360148 2 g 2g
11370148 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11360148 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042898.04
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 14402-67-6 | C4K2O9Ti | 318.10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14402-67-6
Molekylær formel C4K2O9Ti
Molekylvægt (g/mol) 318.10
MDL nummer MFCD00150592
InChI nøgle UHWHMHPXHWHWPX-UHFFFAOYSA-J
Synonym Potassium titanyloxolate
IUPAC navn dikaliumoxotitaniumbis(ylium)dioxalat
SMIL [K+].[K+].O=[Ti++].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium bis (oxalato)oxotitanate (IV) hydrate
Farve Farveløs
Lugt Odorless
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel K2[TiO(C2O4)2]·xH2O
Mængde 2 g
FN nummer UN3288
Formel vægt 318.10 (Anhydrous)
Procent renhed 99.997%
Grad Puratronic
Fysisk form Coarse Crystalline Powder